Niob ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Pulver, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40510.09 40510.18
40510.09EA 98.3 EUR
40510.09 40510.18
Niob ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Pulver, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Niobium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: APS 10 micron Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekulargewicht: 92.91 g/mol
Siedepunkt: 3700
Schmelzpunkt: 2468
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1 II