Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40478.09
40478.22
40478.30
40478.09EA
58.1
EUR
40478.09
40478.22
40478.30
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011126
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
Formel:
Nb Molekulargewicht: 92.91 g/mol Siedepunkt: 3700 Schmelzpunkt: 2468 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS-Nummer: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1 II |