Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43362.BS 43362.BP
43362.BSEA 387 EUR
43362.BS 43362.BP
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈10.9g/cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2468 °C
Dichte: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5