Niob ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42845.09 42845.18
42845.09EA 86.1 EUR
42845.09 42845.18
Niob ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
For vapor deposition
Formel: Nb
Molekulargewicht: 92.91 g/mol
Siedepunkt: 3700
Schmelzpunkt: 2468
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5