Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14358.FY 14358.HP 14358.HL
14358.FYEA 137 EUR
14358.FY 14358.HP 14358.HL
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈21.4g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekulargewicht: 92.91 g/mol
Siedepunkt: 3700
Schmelzpunkt: 2468
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5