Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10264.G1 10264.G5 10264.G9
10264.G1EA 51.6 EUR
10264.G1 10264.G5 10264.G9
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈6.7g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekulargewicht: 92.91 g/mol
Siedepunkt: 3700
Schmelzpunkt: 2468
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5