Titan, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
366994-10G
366994-50G
SIAL366994-10GEA
256
EUR
SIAL366994-10G
SIAL366994-50G
Titan, Pulver, Sigma-Aldrich®
Titanium
Formel:
Ti Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1677 °C Dichte: 4.5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN-Nummer: 2546 ADR: 4.2,II |