Titan ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -150 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
41545.14 41545.22 41545.36
41545.14EA 57.6 EUR
41545.14 41545.22 41545.36
Titan ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -150 mesh
Titanium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1677 °C
Dichte: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN-Nummer: 2546
ADR: 4.2,II