Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh, dehydridiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36679.14 36679.22
36679.14EA 245 EUR
36679.14 36679.22
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh, dehydridiert
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1677 °C
Dichte: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN-Nummer: 2546
ADR: 4.2,II