Titan ≥99,4%, Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10383.14 10383.22 10383.36
10383.14EA 54.9 EUR
10383.14 10383.22 10383.36
Titan ≥99,4%, Pulver -100 mesh
Titanium
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1677 °C
Dichte: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN-Nummer: 2546
ADR: 4.2,III