Titan ≥99,6% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0114 mm (0.00045 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44242.GH 44242.GW
44242.GHEA 248 EUR
44242.GH 44242.GW
Titan ≥99,6% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0114 mm (0.00045 in)
Titanium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4 Physical Form: ≈0.514g/100x100mm, Light Tight Odour: Odourless
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610