Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42394.06
42394.14
42394.06EA
78.8
EUR
42394.06
42394.14
Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-32-6
Molecular Formula: Ti
Physical Form: ≈0.11g/slug
Density: 4.5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1660 °C Dichte: 4,5 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |