Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42390.09
42390.18
42390.09EA
108
EUR
42390.09
42390.18
Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.11g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Evaporation source
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1660 °C Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |