Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42387.QJ 42387.QK
42387.QJEA 50.3 EUR
42387.QJ 42387.QK
Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610