Titan, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40921.FL 40921.GT 40921.HB
40921.FLEA 260 EUR
40921.FL 40921.GT 40921.HB
Titan, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610