Titan ≥99,6% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.006 mm (0.0002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35813.FF 35813.FI
35813.FFEA 162 EUR
35813.FF 35813.FI
Titan ≥99,6% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.006 mm (0.0002 in)
Titanium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610