Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13976.FF 13976.FI 13976.GH
13976.FFEA 73.9 EUR
13976.FF 13976.FI 13976.GH
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610