Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Schwamm ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10582.18 10582.A1
10582.18EA 49.9 EUR
10582.18 10582.A1
Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Schwamm ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN-Nummer: 2878
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610