Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Länge 90 cm (35 in), Ø 0.81 mm (0.032 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10395.KD
10395.KK
10395.KDEA
662
EUR
10395.KD
10395.KK
Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Länge 90 cm (35 in), Ø 0.81 mm (0.032 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈2.32g/m, Temper: annealed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1660 °C Dichte: 4,51 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |