Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10388.BU 10388.BY 10388.CC
10388.BUEA 78.4 EUR
10388.BU 10388.BY 10388.CC
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3.54g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610