Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10385.GH 10385.HP 10385.HY
10385.GHEA 92.4 EUR
10385.GH 10385.HP 10385.HY
Titan ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈11.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610