Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Würfel 9.5x9.5x9.5 mm (0.37x0.37x0.37 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10380.KG
10380.KJ
10380.KGEA
78.9
EUR
10380.KG
10380.KJ
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Würfel 9.5x9.5x9.5 mm (0.37x0.37x0.37 in)
Titanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈3.9g/cube
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1660 °C Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |