Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00361.BU 00361.BY
00361.BUEA 59.7 EUR
00361.BU 00361.BY
Titan ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.99g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610