Hafnium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Stäbe (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44489.DJ 44489.DT
44489.DJEA 251 EUR
44489.DJ 44489.DT
Hafnium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Stäbe (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formel: Hf
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4