Yttrium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40300.DH
40300.DJ
40300.DM
40300.DHEA
456
EUR
40300.DH
40300.DJ
40300.DM
Yttrium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.57g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Y Siedepunkt: 2927 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1525 °C Dichte: 4,472 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011468 CAS-Nummer: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Merck Index: 12,10240 |