Yttrium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40299.DH
40299.DJ
40299.DM
40299.HF
40299.DHEA
292
EUR
40299.DH
40299.DJ
40299.DM
40299.HF
Yttrium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.14g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Y Siedepunkt: 2927 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1525 °C Dichte: 4,472 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011468 CAS-Nummer: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Merck Index: 12,10240 |