Yttrium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13960.FF 13960.FI
13960.FFEA 158 EUR
13960.FF 13960.FI
Yttrium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.7g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formel: Y
Siedepunkt: 2927 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1525 °C
Dichte: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240