Yttrium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00401.FF
00401.FI
00401.FFEA
157
EUR
00401.FF
00401.FI
Yttrium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Formel:
Y Siedepunkt: 2927 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1525 °C Dichte: 4,472 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011468 CAS-Nummer: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Merck Index: 12,10240 |