Yttrium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00399.09 00399.18
00399.09EA 144 EUR
00399.09 00399.18
Yttrium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Contains less than 1% tantalum Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless
Formel: Y
Siedepunkt: 2927 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1525 °C
Dichte: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240