Scandium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Barren (max. 8-12% Ta)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
40229.03 40229.06
40229.03EA 289 EUR
40229.03 40229.06
Scandium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Barren (max. 8-12% Ta)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey or silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formel: Sc
Siedepunkt: 2730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1541 °C
Dichte: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537