Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
00294.FF
00294.FI
00294.FFEA
338
EUR
00294.FF
00294.FI
Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Scandium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-20-2
Physical Form: ≈0.24g/25x25mm, Packaged under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016323
Formel:
Sc Siedepunkt: 2730 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1541 °C Dichte: 2.989 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016323 CAS-Nummer: 7440-20-2 EINECS: 231-129-2 Merck Index: 12,08537 |