Zink, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
267635-100G 267635-25G
SIAL267635-100GEA 440 EUR
SIAL267635-100G SIAL267635-25G
Zink, Sigma-Aldrich®
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255