Zink, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
267619-18G
267619-4.5G
SIAL267619-18GEA
457
EUR
SIAL267619-18G
SIAL267619-4.5G
Zink, Sigma-Aldrich®
Zinc
Formel:
Zn Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 420 °C Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...