Zink, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
243469-100G 243469-500G 243469-2KG
SIAL243469-100GEA 41.5 EUR
SIAL243469-100G SIAL243469-500G SIAL243469-2KG
Zink, Sigma-Aldrich®
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255