Cadmium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11891.09
11891.22
11891.36
11891.09EA
40.9
EUR
11891.09
11891.22
11891.36
Cadmium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Cadmium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-43-9
Appearance: Silver white
UN No.: 3179
MDL No.: MFCD00010914
Formel:
Cd Siedepunkt: 767 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 321 °C Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010914 CAS-Nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN-Nummer: 3179 ADR: 4.1,II |