Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien 3 mm (0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35483.18 35483.30
35483.18EA 149 EUR
35483.18 35483.30
Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien 3 mm (0.1 in)
Cadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649