Cadmium ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11909.G1
11909.G5
11909.G1EA
147
EUR
11909.G1
11909.G5
Cadmium ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈6.8g/m
MDL No.: MFCD00010914
Formel:
Cd Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 321 °C Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010914 CAS-Nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN-Nummer: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01649 |