Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10120.KG
10120.KJ
10120.KM
10120.KGEA
242
EUR
10120.KG
10120.KJ
10120.KM
Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmium
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈250g/rod
MDL No.: MFCD00010914
Formel:
Cd Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 321 °C Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010914 CAS-Nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN-Nummer: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01649 |