Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43325.G6 43325.H2 43325.G2
43325.G6EA 188 EUR
43325.G6 43325.H2 43325.G2
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.4 g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647