Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42987.QJ
42987.QK
42987.QJEA
252
EUR
42987.QJ
42987.QK
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Silver
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈4.2g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |