Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42984.06
42984.14
42984.22
42984.06EA
146
EUR
42984.06
42984.14
42984.22
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Silver
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.26g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |