Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42495.BQ
42495.BU
42495.BQEA
88.4
EUR
42495.BQ
42495.BU
Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in)
Silver
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈2.06g/cm
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |