Silber ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0.6-2 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41598.09
41598.18
41598.30
41598.09EA
63.1
EUR
41598.09
41598.18
41598.30
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0.6-2 µm
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: S.A. 0.4-1.5m2/g
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 961.9 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |