Silber ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0.5-1 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41597.09 41597.18 41597.30
41597.09EA 103 EUR
41597.09 41597.18 41597.30
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0.5-1 µm
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 1.5-2.5m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 961,9 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III