Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41455.G9 41455.H4 41455.H9
41455.G9EA 142 EUR
41455.G9 41455.H4 41455.H9
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647