Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41454.G9
41454.H4
41454.G9EA
164
EUR
41454.G9
41454.H4
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.13g/m: Temper: as drawn
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |