Silber ≥99,97% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.005 mm (0.0002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40748.FF 40748.FI 40748.GH
40748.FFEA 307 EUR
40748.FF 40748.FI 40748.GH
Silber ≥99,97% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.005 mm (0.0002 in)
Silver
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.03g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Microelectronics, contacts and coatings
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647