Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Gusskörner 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40511.22
40511.30
40511.14
40511.22EA
496
EUR
40511.22
40511.30
40511.14
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Gusskörner 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Jewelry, alloys, electrical contacts
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |