Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen 80% <20 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14755.09 14755.50
14755.09EA 125 EUR
14755.09 14755.50
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen 80% <20 µm
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647