Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14256.BP 14256.BS
14256.BPEA 154 EUR
14256.BP 14256.BS
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13.28g/cm, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647